Learn More
Invitrogen™ NA-XTD™ Influenza Neuraminidase Assay Reagent Set, no plates included
Código de producto. 12604265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
960 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12604265 960 ensayos cada uno
1 options
Código de producto. 12604265 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4457534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2090.00€
    1609.30€ / 960 ensayos
    Ahorro 480.70€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
El kit de ensayo de neuraminidasa de influenza incluye sustrato 1000X NA-XTD, tampón de preparación de muestras NA, tampón de ensayo NA-XTD, acelerador NA-XTD y 10 microplacas de detección El juego de reactivos de ensayo de neuraminidasa de influenza incluye sustrato 1000X NA-XTD, tampón de preparación de muestras NA
Ensayo basado en quimioluminiscencia de última generación para la cinética de emisión de larga duración para la cuantificación de la resistencia a inhibidores de la neuraminidasa de la influenza. Se puede utilizar el kit de ensayo de neuraminidasa de influenza Thermo Scientific NA-XTD para la cuantificación del virus en muestras de medios
El kit NA-XTD incluye reactivos de detección y microplacas, lo que elimina la necesidad de luminómetros equipados con un inyector de reactivo y mejora la facilidad de uso. Este kit también incluye protocolos completos de ensayo para cuantificar la sensibilidad a los inhibidores de la neuraminidasa en varios aislamientos del virus de la influenza, incluyendo: virus de influenza humana tipo A y B, pandemia A/H1N1, aviares, equinos y porcinos.
  • Rendimiento superior: cinética de emisión de luz de larga duración mejorada y flexibilidad de tiempo de lectura
  • Alta sensibilidad: alta relación señal-ruido del ensayo, detección de concentraciones bajas del virus y amplio rango dinámico de ensayo
  • Requisito de instrumentación simple: no se necesitan inyectores de reactivo ni luminómetros
  • Múltiples aplicaciones: ensayos de inhibidores de la neuraminidasa IC50 y cuantificación del virus basado en células
Cinética de emisión de luz de larga duración y flexibilidad del tiempo de lectura
El ensayo NA-XTD produce una mayor cinética de emisión de luz de larga duración que el ensayo NA-Star, lo que elimina la necesidad de luminómetros con inyectores de reactivos y permite una mayor flexibilidad en el tiempo de lectura y procesamiento en modo de lote de las placas de ensayo. La semivida de la señal del ensayo NA-XTD es de aproximadamente 2 horas, más que la semivida de 5 a 10 minutos de la señal del ensayo NA-Star. Los valores de IC-50 determinados a partir de los datos recopilados inmediatamente o hasta 3 horas después de la adición de la solución del acelerador NA-XTD son idénticos.
Alta sensibilidad
El ensayo quimioluminiscente NA-XTD proporciona una mayor sensibilidad de detección (mejor límite de detección de extremo bajo), una mayor relación señal-ruido del ensayo y un rango dinámico de ensayo más amplio que los ensayos fluorescentes con el sustrato MUNANA. El ensayo NA-XTD también suele demostrar una relación señal-ruido ligeramente superior que el ensayo NA-Star. El ensayo NA-XTD proporciona una sensibilidad entre 2 y 50 veces mayor para la relación señal-ruido que los ensayos de fluorescencia basados en MUNANA, dependiendo del aislamiento del virus. El ensayo NA-XTD proporciona un rango dinámico de detección de 3 a 4 órdenes de magnitud de la concentración de la enzima neuraminidasa, en comparación con 2 a 3 órdenes de rango de magnitud con ensayos fluorescentes MUNANA. La amplia gama de ensayos de neuraminidasa quimioluminiscente permite determinar los valores de IC-50 en una amplia gama de concentraciones de virus, eliminando la necesidad de realizar titulaciones de virus antes de realizar ensayos de determinación de IC50.
Requisito de instrumentación simple
De forma óptima, se extrae una pequeña muestra de medios de cultivo y se analiza directamente con reactivos NA-XTD, lo que permite analizar varias muestras con el paso del tiempo.
Especificaciones
  • Método de detección: Quimioluminiscente
  • Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca)
  • Forma: Líquido
  • Formato: Placa de 96 pocillos
  • Compatibilidad con un alto rendimiento: Compatible con un alto rendimiento
  • Presentación de datos: Extremo
  • Sustrato: NA-XTD
  • Propiedades de sustrato: Sustrato químico
  • Tipo de sustrato: Sustrato de neuraminidasa
  • Enzima objetivo: Neuraminidasa, sialidasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Este kit contiene sustrato NA-XTD™ 1000x, tampón de preparación de muestras NA, tampón de ensayo NA-XTD™ y acelerador NA-XTD™. Almacenar todos los componentes de 2 °C a 8 °C.
Método de detección Quimioluminiscencia mejorada
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de neuraminidasa de influenza
Para utilizar con (equipo) Luminómetro (microplaca)
Tipo de producto Ensayo de neuraminidasa
Formulario Líquido
Formato Placa de 96 pocillos
Línea de productos NA-XTD, NovaBright
Cantidad 960 ensayos
Condiciones de envío Hielo húmedo
Sustrato NA-XTD™
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato de neuraminidasa
Enzima diana Sialidasa, neuraminidasa
Capacidad de procesamiento Compatible con alto rendimiento
Aplicación validada Ensayo enzimático