Learn More
Inhibidor de isoforma-1 del intercambiador Na+/H+, TRC
Código de producto. 30179639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179639 100 mg 100 miligramos
30179499 10 mg 10 miligramos
30179087 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN379813100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 861218-38-4
Fórmula molecular C11H8N4OS . CH4O3S
Peso molecular (g/mol) 340.4
Sinónimo N-(Aminoiminomethyl)-4-cyanobenzo[b]thiophene-2-carboxamide Methanesulfonate
Nombre IUPAC N-carbamimidilo-4-ciano-1-benzotiofeno-2-carboxamida; Ácido metanosulfónico
SMILES CS(=O)(=O)O.NC(=N)NC(=O)c1cc2c(cccc2s1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Na+/H+ Exchanger Isoform-1 Inhibitor
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8N4OS.CH4O3S/c12-5-6-2-1-3-8-7(6)4-9(17-8)10(16)15-11(13)14;1-5(2,3)4/h1-4H,(H4,13,14,15,16);1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.03