Learn More
Na-Cbz-L-triptófano, TRC
Código de producto. 30353309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
30353309 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30353309 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC227795250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Nalpha-Cbz-L-tryptophan
CAS 7432-21-5
Fórmula molecular C19H18N2O4
Cantidad 250 g
Sinónimo N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-tryptophan, N-Carboxy-L-tryptophan N-Benzyl Ester, (S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic Acid, Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan, Carbobenzoxy-L-tryptophan, L-(Carbobenzyloxy)tryptophan, N-(Benzyloxycarbonyl)tryptophan, N-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan, N-Carbobenzoxy-L-tryptophan, N-Carbobenzyloxy-L-tryptophan, N-Cbz-L-Tryptophan, NSC 521831, Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18N2O4/c22-18(23)17(10-14-11-20-16-9-5-4-8-15(14)16)21-19(24)25-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,11,17,20H,10,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCc3ccccc3
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(1H-indol-3-il)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
Peso molecular (g/mol) 338.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1267
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.