Learn More
Na-Boc-D-triptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nalpha-Boc-D-tryptophan |
| CAS | 5241-64-5 |
| Fórmula molecular | C16H20N2O4 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-tryptophan, N-Carboxy-D-tryptophan N-tert-Butyl Ester, (R)-2-(((tert-Butoxy)carbonyl)amino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic Acid, (R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1H-indol-3-yl)propionic Acid, Boc-D-Tryptophan, N-BOC-D-tryptophan, N-tert-Butoxycarbonyl-D-tryptophan, N-tert-Butyloxycarbonyl-D-tryptophan, tert-Butoxycarbonyl-D-tryptophan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(14(19)20)8-10-9-17-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,17H,8H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t13-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-3-(1H-indol-3-il)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 304.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.1423 |