Learn More
Nabertherm Horno de cámara NA 60/65/C540
Código de producto. 18010120 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
18010120 60 L cada uno
1 options
Código de producto. 18010120 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor NA0663M2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Horno de alta temperatura, horno de cámara de convección forzada hasta 650 °C
La muy buena uniformidad de temperatura de estos hornos de cámara con circulación de aire proporciona condiciones de proceso ideales para recocido, curado, recocido en solución, envejecimiento artificial, sinterización de PTFE, precalentamiento o recocido blando y soldadura fuerte. Los hornos de cámara de convección forzada están equipados con una caja de recocido adecuada para el recocido blando de cobre o el templado de titanio, y también para el recocido de acero bajo gases protectores o de reacción no inflamables. El diseño modular del horno de cámara de convección forzada permite la adaptación a los requisitos específicos del proceso con los accesorios adecuados.
  • Tmáx 450 °C, 650 °C o 850 °C
  • Circulación de aire horizontal con distribución óptima a través de deflectores de acero inoxidable
  • Gire la puerta con bisagras en el lado derecho
  • Bastidor base incluido en la entrega
  • Uniformidad de temperatura hasta +/- °4 C según DIN 17052-1
  • Distribución óptima del aire gracias a las altas velocidades de flujo
  • Una hoja de marco y rieles para dos bandejas adicionales están incluidos en el volumen de suministro.
  • Limitador de sobretemperatura con temperatura de corte ajustable como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga.
  • Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según Reglamento CE nº 1272/2008 (CLP). Esto significa explícitamente que no se utiliza lana de silicato de aluminio, también conocida como fibra cerámica refractaria (RCF), que está clasificada y es posiblemente cancerígena.
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • Controlador con operación táctil B500 (5 programas con 4 segmentos cada uno)
  • NTLog básico para Nabertherm controlador: Grabación de datos de proceso con unidad flash USB
  • NTEdit de software gratuito para una cómoda entrada de programas a través de Excel para Windows en la PC
  • Software gratuito NTGraph para la evaluación y documentación de disparos mediante Excel para Windows en la PC
  • Aplicación MyNabertherm para la monitorización online de la cocción en dispositivos móviles, disponible para descarga gratuita.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 L
Temperatura (métrico) 650 °C
Tipo Horno de cámara
Tensión 380/400 V