Learn More
Nabertherm Horno de cámara NA 250/65/C540
Código de producto. 18090100 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
18090100 500 L cada uno
1 options
Código de producto. 18090100 Proveedor Nabertherm N.º de proveedor NA2563M2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Horno de alta temperatura, horno de cámara de convección forzada hasta 650 °C
La muy buena uniformidad de temperatura de estos hornos de cámara con circulación de aire proporciona condiciones ideales para el recocido, curado, recocido por solución, envejecimiento artificial, sinterización de PTFE, precalentamiento o recocido blando y brasado. Los hornos de cámara de convección forzada están equipados con una caja de recocido adecuada para el recocido suave de cobre o el revenido de titanio, así como para el recocido de acero bajo gases protectores o de reacción no inflamables. El diseño modular de cámara de convección forzada permite adaptarse a requisitos específicos de proceso con accesorios apropiados.
  • Tmax 450 °C, 650 °C o 850 °C
  • Circulación de aire horizontal con distribución óptima a través de deflectores de acero inoxidable
  • Gire la puerta con bisagras en el lado derecho
  • Bastidor base incluido en la entrega
  • Uniformidad de temperatura hasta +/- 4 °C según la norma DIN 17052-1
  • Distribución óptima del aire gracias a las altas velocidades de flujo
  • Una hoja de marco y raíles para dos bandejas adicionales incluidos en el alcance de entrega
  • Limitador de sobretemperatura con temperatura de corte ajustable como limitador de temperatura para proteger la caldera y la carga
  • Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según el Reglamento CE nº 1272/2008 (CLP). Esto significa explícitamente que la lana de silicato de aluminio, también conocida como fibra cerámica refractaria (RCF), que está clasificada y posiblemente es cancerígena, no se utiliza.
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • Controlador con operación táctil B500 (5 programas con 4 segmentos cada uno)
  • NTLog Basic para Nabertherm controlador: grabación de datos de proceso con memoria USB
  • NTEdit gratuito para una entrada de programas conveniente para Excel Windows en el PC
  • NTGraph gratuito para la evaluación y documentación de despidos usando Excel Windows en PC
  • La aplicación MyNabertherm para monitorizar en línea el disparo en dispositivos móviles y descargar gratis
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 L
Temperatura (métrico) 650 °C
Tipo Horno de contenido de asfalto
Tensión 380/400 V