Learn More
N8-Desetilcarbamoil-N1-etilcarbamoilCabergolina (Cabergolina EP Impureza B), TRC
Código de producto. 17960075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17960075 1 mg 1 miligramo
17908014 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17960075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2895451MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166533-36-4
Fórmula molecular C26 H37 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 451.6
Sinónimo Ergoline-1,8-dicarboxamide, N8-[3-(dimethylamino)propyl]-N1-ethyl-6-(2-propen-1-yl)-, (8β)-, (6aR,9R,10aR)-7-Allyl-N9-[3-(dimethylamino)propyl]-N4-ethyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-4,9-dicarboxamide
Nombre IUPAC (6aR,9R,10aR)-9-N-[3-(dimetilamino)propilo]-4-N-etil-7-prop-2-enil-6,6a,8,9,10,10a-hexahidroindolo[4,3-fg]quinolina-4,9-dicarboxamida
SMILES CCNC(=O)n1cc2C[C@@H]3[C@H](C[C@H](CN3CC=C)C(=O)NCCCN(C)C)c4cccc1c24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N8-Desethylcarbamoyl-N1-ethylcarbamoyl Cabergoline
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H37N5O2/c1-5-12-30-16-19(25(32)28-11-8-13-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(15-23(21)30)17-31(22)26(33)27-6-2/h5,7,9-10,17,19,21,23H,1,6,8,11-16H2,2-4H3,(H,27,33)(H,28,32)/t19-,21-,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.2947