Learn More
N8-Acetilespermidina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30006234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006234 500 mg 500 miligramos
30006659 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA188000500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34450-15-2
Fórmula molecular C9H23Cl2N3O
Peso molecular (g/mol) 260.2
Sinónimo N-[4-[(3-Aminopropyl)amino]butyl]acetamide Dihydrochloride, N-[4-[(3-Aminopropyl)amino]butyl]acetamide Hydrochloride (1:2)
Nombre IUPAC N-[4-(3-aminopropilamino)butil]acetamida
SMILES NCCCNCCCCNC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N8-Acetylspermidine Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H21N3O/c1-9(13)12-8-3-2-6-11-7-4-5-10/h11H,2-8,10H2,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.1685
Porcentaje de pureza >95%