Learn More
N8-Acetylspermidine dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16467497
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16467497 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16467497 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113253A
MedChemExpress N8-Acetylspermidine dihydrochloride is a polyamine.
N8-Acetylspermidine dihydrochloride is a polyamine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N8-Acetylspermidine dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 34450-15-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H23Cl2N3O
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (384.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (192.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NCCCCNCCCN)=O.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 260.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.2
Porcentaje de pureza 95.0%