Learn More
N7-(2-hidroxietil)guanina, TRC
Código de producto. 30397467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30397467 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30397467 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94220050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N7-(2-Hydroxyethyl)guanine
CAS 53498-52-5
Fórmula molecular C7 H9 N5 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Amino-1,7-dihydro-7-(2-hydroxyethyl)-6H-purin-6-one, 7-(2-Hydroxyethyl)guanine, 7-(β-Hydroxyethyl)guanine, NSC 637506
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N5O2/c8-7-10-5-4(6(14)11-7)12(1-2-13)3-9-5/h3,13H,1-2H2,(H3,8,10,11,14)
SMILES NC1=Nc2ncn(CCO)c2C(=O)N1
Nombre IUPAC 2-amino-7-(2-hidroxietil)-1H-purin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 195.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0756