Learn More
N7-(2-hidroxietil)guanina-d4, TRC
Código de producto. 30401048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401048 2.5 mg
30398010 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30401048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9422022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246818-81-4
Fórmula molecular C7H5D4N5O2
Peso molecular (g/mol) 199.2
Sinónimo 2-Amino-1,7-dihydro-7-(2-hydroxyethyl-d4)-6H-purin-6-one, 7-(2-Hydroxyethyl-d4)guanine, 7-(β-Hydroxyethyl-d4)guanine, NSC 637506-d4
SMILES O=C1C2=C(N=CN2C([2H])([2H])C([2H])([2H])O)N=C(N)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N7-(2-Hydroxyethyl)guanine-d4
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N5O2/c8-7-10-5-4(6(14)11-7)12(1-2-13)3-9-5/h3,13H,1-2H2,(H3,8,10,11,14)/i1D2,2D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1007