Learn More
N7-[(2-hidroxietoxi)metil)guanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one |
| CAS | 91702-61-3 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N5 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Aciclovir Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)13(3-10-6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15) |
| SMILES | NC1=Nc2ncn(COCCO)c2C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-7-(2-hidroxietoximetil)-1H-purin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 225.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0862 |