Learn More
N7-(2-Carbamoil-2-hidroxietil)guanina, TRC
Código de producto. 30356430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356430 5 mg -
30356558 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1758755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163734-06-3
Fórmula molecular C8 H10 N6 O3
Peso molecular (g/mol) 238.2
Nombre IUPAC 3-(2-amino-6-oxo-1H-purina-7-il)-2-hidroxipropanamida
SMILES NC(=O)C(O)Cn1cnc2N=C(N)NC(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N7-(2-Carbamoyl-2-hydroxyethyl)guanine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N6O3/c9-5(16)3(15)1-14-2-11-6-4(14)7(17)13-8(10)12-6/h2-3,15H,1H2,(H2,9,16)(H3,10,12,13,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0814