Learn More
N6022, MedChemExpress
Código de producto. 16466278
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466278 10 mg 10 miligramos
16456616 100 mg 100 miligramos
16428867 5 mg 5 miligramos
16412407 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466278 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14984
MedChemExpress N6022 is a potent, selective, reversible, and efficacious S-Nitrosoglutathione reductase(GSNOR) inhibitor with IC50 of 8 nM.
N6022 is a potent, selective, reversible, and efficacious S-Nitrosoglutathione reductase(GSNOR) inhibitor with IC50 of 8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6022
CAS 1208315-24-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H22N4O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (110.99 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(CCC1=CC=C(N1C2=CC=C(C(N)=O)C=C2C)C(C=C3)=CC=C3N4C=CN=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 414.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.46
Porcentaje de pureza 98.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation