Learn More
N6-trifluoroacetil-L-lisina, TRC
Código de producto. 30456466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456466 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30456466 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT78850010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-Trifluoroacetyl-L-lysine
CAS 10009-20-8
Fórmula molecular C8H13F3N2O3
Cantidad 10 g
Sinónimo N6-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-L-lysine, N6-(Trifluoroacetyl)lysine, Nepsilon-Trifluoroacetyl-L-lysine, Nω-(Trifluoroacetyl)-L-lysine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13F3N2O3/c9-8(10,11)7(16)13-4-2-1-3-5(12)6(14)15/h5H,1-4,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t5-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-6-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]hexanoico
Peso molecular (g/mol) 242.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0878