Learn More
N-carboxianhídrido de N6-trifluoroacetil-L-lisina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N6-Trifluoroacetyl-L-lysine N-Carboxyanhydride |
| CAS | 42267-27-6 |
| Fórmula molecular | C9 H11 F3 N2 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Acetamide','N-[4-[(4S)-2,5-dioxo-4-oxazolidinyl]butyl]-2,2,2-trifluoro-, Acetamide','N-[4-(2,5-dioxo-4-oxazolidinyl)butyl]-2,2,2-trifluoro-','(S)-, N-[4-[(4S)-2,5-Dioxo-4-oxazolidinyl]butyl]-2,2,2-trifluoroacetamide, N-Trifluoroacetyl-L-lysine N-carboxyanhydride, Nε-Trifluoroacetyl-L-lysine N-carboxyanhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11F3N2O4/c10-9(11,12)7(16)13-4-2-1-3-5-6(15)18-8(17)14-5/h5H,1-4H2,(H,13,16)(H,14,17)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | FC(F)(F)C(=O)NCCCC[C@@H]1NC(=O)OC1=O |
| Nombre IUPAC | N-[4-[(4S)-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-4-il]butil]-2,2,2-trifluoroacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 268.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.0671 |