Learn More
N-carboxianhídrido de N6-trifluoroacetil-L-lisina, TRC
Código de producto. 30457283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457283 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30457283 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT78853010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-Trifluoroacetyl-L-lysine N-Carboxyanhydride
CAS 42267-27-6
Fórmula molecular C9 H11 F3 N2 O4
Cantidad 10 g
Sinónimo Acetamide','N-[4-[(4S)-2,5-dioxo-4-oxazolidinyl]butyl]-2,2,2-trifluoro-, Acetamide','N-[4-(2,5-dioxo-4-oxazolidinyl)butyl]-2,2,2-trifluoro-','(S)-, N-[4-[(4S)-2,5-Dioxo-4-oxazolidinyl]butyl]-2,2,2-trifluoroacetamide, N-Trifluoroacetyl-L-lysine N-carboxyanhydride, Nε-Trifluoroacetyl-L-lysine N-carboxyanhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11F3N2O4/c10-9(11,12)7(16)13-4-2-1-3-5-6(15)18-8(17)14-5/h5H,1-4H2,(H,13,16)(H,14,17)/t5-/m0/s1
SMILES FC(F)(F)C(=O)NCCCC[C@@H]1NC(=O)OC1=O
Nombre IUPAC N-[4-[(4S)-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-4-il]butil]-2,2,2-trifluoroacetamida
Peso molecular (g/mol) 268.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0671