Learn More
N6-Succinil Adenosina, TRC
Código de producto. 30009754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009754 5 mg 5 miligramos
30009253 1 mg 1 miligramo
30008005 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6888255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4542-23-8
Fórmula molecular C14 H17 N5 O8
Peso molecular (g/mol) 383.31
Sinónimo N-(9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-yl)-L-aspartic Acid, 6-(1,2-Dicarboxyethylamino)
Nombre IUPAC (2S)-2-[[9-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]purina-6-il]ácido butanedioico
SMILES OC[C@H]1O[C@@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)ncnc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-Succinyl Adenosine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N5O8/c20-2-6-9(23)10(24)13(27-6)19-4-17-8-11(15-3-16-12(8)19)18-5(14(25)26)1-7(21)22/h3-6,9-10,13,20,23-24H,1-2H2,(H,21,22)(H,25,26)(H,15,16,18)/t5-,6+,9+,10+,13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.1077