Learn More
N6,O2'-Dimetiladenosina, TRC
Product Code. 30135614
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30135614 50 mg 50 miligramos
30133279 25 mg 25 miligramos
17957544 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30135614 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD44741550MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57817-83-1
Fórmula molecular C12H17N5O4
Peso molecular (g/mol) 295.29
Sinónimo N-Methyl-2'-O-methyladenosine, 2'-O-Methyl-6-methyladenosine, 6-Methyl-2'-O-methyladenosine, N6,2'-O-Dimethyladenosine, N6,O2'-Dimethyladenosine, N6-Methyl-2'-O-methyladenosine;
SMILES O[C@H]1[C@@H](OC)[C@H](N2C(N=CN=C3NC)=C3N=C2)O[C@@H]1CO
Specifications
Nombre del producto químico o material N6,O2'-Dimethyladenosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N5O4/c1-13-10-7-11(15-4-14-10)17(5-16-7)12-9(20-2)8(19)6(3-18)21-12/h4-6,8-9,12,18-19H,3H2,1-2H3,(H,13,14,15)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1281
Porcentaje de pureza >95%