Learn More
N6,O2'-Dimetiladenosina, TRC
Código de producto. 30133279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133279 25 mg 25 miligramos
30135614 50 mg 50 miligramos
17957544 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133279 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44741525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57817-83-1
Fórmula molecular C12H17N5O4
Peso molecular (g/mol) 295.29
Sinónimo N-Methyl-2'-O-methyladenosine, 2'-O-Methyl-6-methyladenosine, 6-Methyl-2'-O-methyladenosine, N6,2'-O-Dimethyladenosine, N6,O2'-Dimethyladenosine, N6-Methyl-2'-O-methyladenosine;
SMILES O[C@H]1[C@@H](OC)[C@H](N2C(N=CN=C3NC)=C3N=C2)O[C@@H]1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6,O2'-Dimethyladenosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N5O4/c1-13-10-7-11(15-4-14-10)17(5-16-7)12-9(20-2)8(19)6(3-18)21-12/h4-6,8-9,12,18-19H,3H2,1-2H3,(H,13,14,15)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1281
Porcentaje de pureza >95%