Learn More
N6,N6-Dimethyladenosine, MedChemExpress
Código de producto. 16410067
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16410067 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16410067 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101984
MedChemExpress N6,N6-Dimethyladenosine is a modified ribonucleoside previously found in rRNA, and also exhibits in mycobacterium bovis Bacille Calmette-Guérin tRNA.
N6,N6-Dimethyladenosine is a modified ribonucleoside previously found in rRNA, and also exhibits in mycobacterium bovis Bacille Calmette-Guérin tRNA.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6,N6-Dimethyladenosine
CAS 2620-62-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H17N5O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (423.31 mM)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N(C)C)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 295.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.29
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation