Learn More
Sal sódica de monofosfato cíclico 3':5'-N6-monobutiriladenosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-Monobutyryladenosine 3':5'-Cyclic Monophosphate Sodium Salt |
| CAS | 70253-67-7 |
| Fórmula molecular | C14 H17 N5 O7 P . Na |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Bucladesine Impurity 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N5O7P.Na/c1-2-3-8(20)18-12-9-13(16-5-15-12)19(6-17-9)14-10(21)11-7(25-14)4-24-27(22,23)26-11;/h5-7,10-11,14,21H,2-4H2,1H3,(H,22,23)(H,15,16,18,20);/q;+1/p-1/t7-,10-,11-,14-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].CCCC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@@H]4COP(=O)([O-])O[C@H]4[C@H]3O |
| Nombre IUPAC | sodio;N-[9-[(4aR,6R,7R,7aS)-7-hidroxi-2-oxido-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahidro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxafosfinin-6-il]purin-6-il]butanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 421.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 421.0763 |