Learn More
N6-Methyladenosine, MedChemExpress
Descripción
N6-Methyladenosine is the most prevalent internal (non-cap) modification present in the messenger RNA (mRNA) of all higher eukaryotes. N6-Methyladenosine can modifies viral RNAs and has antiviral activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-Methyladenosine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1867-73-8 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H15N5O4 |
| Sinónimo | 6-Methyladenosine N-Methyladenosine |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 31 mg/mL (110.21 mM) |
| SMILES | CNC1=C(N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1 |
| Mostrar más |