Learn More
N6-metiladenosina-5'-monofosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-Methyladenosine-5'-monophosphate Sodium Salt |
| CAS | 4229-50-9 |
| Fórmula molecular | C11H16N5O7P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5′-Adenylic acid','N-methyl- (9CI','ACI), Adenine','N6-methyl-9-β-D-ribofuranosyl-','5′-phosphate (6CI), Adenosine','N-methyl-','5′-(dihydrogen phosphate) (8CI), Adenosine','N-methyl-','5′-phosphate (7CI), N-Methyl-5′-adenylic acid (ACI), 6-Methyladenosine 5′-monophosphate, 6-Methylaminopurine ribotide, N6-Methyl-5′-AMP, N6-Methyl-AMP, N6-Methyladenosine 5′-monophosphate, N6-Methyladenosine 5′-phosphate, N6-Methyladenylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N5O7P/c1-12-9-6-10(14-3-13-9)16(4-15-6)11-8(18)7(17)5(23-11)2-22-24(19,20)21/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H,12,13,14)(H2,19,20,21)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| SMILES | CNC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)COP(O)(O)=O)O)O |
| Nombre IUPAC | Fosfato de dihidrógeno ((2R,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(6-(metilamino)-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 361.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.08 |