Learn More
N6-Metil-N6-treonilcarbamoiladenosina, TRC
Código de producto. 30134409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134409 10 mg 10 miligramos
30133379 5 mg 5 miligramos
30010109 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM69625510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39667-81-7
Fórmula molecular C16 H22 N6 O8
Peso molecular (g/mol) 426.38
Sinónimo (2S,3R)-3-Hydroxy-2-(3-(9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-yl)-3-methylureido)butanoic Acid, N-[[Methyl(9-β-D-ribofuranosyl-9H-purin-6-yl)amino]carbonyl]-L-threonine, N-[(9-β-D-Ribofuranosylpurin-6-yl)-N-methylcarbamoyl]threonine, N-[N-Methyl-N-(9β-D-ribofuranosylpurin-6-yl)carbamoyl]threonine
Nombre IUPAC (2S,3R)-2- 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofurano-2-il]purina-6-il]-metil-carbamoilo]amino-3-hidroxi-butano
SMILES C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)N(C)c1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-Methyl-N6-threonylcarbamoyladenosine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22N6O8/c1-6(24)8(15(27)28)20-16(29)21(2)12-9-13(18-4-17-12)22(5-19-9)14-11(26)10(25)7(3-23)30-14/h4-8,10-11,14,23-26H,3H2,1-2H3,(H,20,29)(H,27,28)/t6-,7-,8+,10-,11-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.1499