Learn More
Thermo Scientific Chemicals N6-Metil-2'-desoxiadenosina, 99 %
Código de producto. 15426669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426669 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15426669 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64961.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2002-35-9 | C11H15N5O3 | 265.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2002-35-9
Fórmula molecular C11H15N5O3
Peso molecular (g/mol) 265.27
Número MDL MFCD00055999
Clave InChI DYSDOYRQWBDGQQ-XLPZGREQSA-N
PubChem CID 168948
ChEBI CHEBI:7417
SMILES CNC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-Methyl-2'-deoxyadenosine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Sinónimo n6-methyl-2'-deoxyadenosine, n6-me-dado, n 6-me-dado, adenosine, 2'-deoxy-n-methyl, unii-48qzw2ir9h, 2r,3s,5r-2-hydroxymethyl-5-6-methylamino-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-3-ol, n 6-methyl-2'-deoxyadenosine, n6-methyldeoxyadenosine, 2'-deoxy-n6-methylado, 48qzw2ir9h
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC (2R,3S,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-[6-(methylamino)-9H-purin-9-yl]oxolan-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo