Learn More
N6-Lauroil cordicepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-Lauroyl Cordycepin |
| CAS | 77378-06-4 |
| Fórmula molecular | C22H35N5O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3'-Deoxy-N-(1-oxododecyl)adenosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H35N3O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-19(27)22-18-12-13-24(21(28)23-18)20-17(26)14-16(15-25)29-20/h12-13,16-17,20,25-26H,2-11,14-15H2,1H3,(H,22,23,27,28)/t16-,17+,20+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)C[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | N-[1-[(2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-2-oxopirimidin-4-il]dodecanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 433.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.2577 |