Learn More
N6-(hidroximetil)adenosina (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-(Hydroxymethyl)adenosine |
| CAS | 98897-14-4 |
| Fórmula molecular | C11H15N5O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2R,3S,4R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-(6-((hydroxymethyl)amino)-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-3,4-diol, N-(Hydroxymethyl)adenosine; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15N5O5/c17-1-5-7(19)8(20)11(21-5)16-3-14-6-9(15-4-18)12-2-13-10(6)16/h2-3,5,7-8,11,17-20H,1,4H2,(H,12,13,15)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(N=CN=C3NCO)=C3N=C2)O[C@@H]1CO |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4R,5R)-2-(hidroximetil)-5-[6-(hidroximetilamino)purina-9-il]oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 297.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.1073 |