Learn More
N6-Formil-adenosina, TRC
Código de producto. 17969334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17969334 1 mg 1 miligramo
17959634 2.5 mg 2.50 miligramo
17989834 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17969334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6934551MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6706-56-5
Fórmula molecular C11 H13 N5 O5
Peso molecular (g/mol) 295.251
Sinónimo N-Formyl-adenosine, N-(9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-yl)formamide;
Nombre IUPAC N-[9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofurano-2-il]purina-6-il]formamida
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NC=O)ncnc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-Formyl-adenosine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N5O5/c17-1-5-7(19)8(20)11(21-5)16-3-14-6-9(15-4-18)12-2-13-10(6)16/h2-5,7-8,11,17,19-20H,1H2,(H,12,13,15,18)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0917