Learn More
N6-Ethyladenosine, MedChemExpress
Descripción
N6-Ethyladenosine is an adenosine derivative, acts as a Adenosine receptor agonist, with Kis of 4.9 and 4.7 nM for hA1AR and hA3AR, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-Ethyladenosine |
| CAS | 14357-08-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H17N5O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (282.20 mM) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC)O1)O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 295.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.29 |
| Mostrar más |