Learn More
N6-Etheno 2'-deoxyadenosine, MedChemExpress
Código de producto. 16427227
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16427227 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16427227 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111646
MedChemExpress N6-Etheno 2'-deoxyadenosine is a reactive oxygen species (ROS)/reactive nitrogen species (RNS)-induced DNA oxidation product, used as a biomarker to evaluate chronic inflammation and lipid peroxidation in animal or human tissues.
N6-Etheno 2'-deoxyadenosine is a reactive oxygen species (ROS)/reactive nitrogen species (RNS)-induced DNA oxidation product, used as a biomarker to evaluate chronic inflammation and lipid peroxidation in animal or human tissues.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-Etheno 2'-deoxyadenosine
CAS 68498-25-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H13N5O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad H2O : 7.14 mg/mL (25.94 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O[C@@H](C1)[C@@H](CO)O[C@H]1N(C=N2)C3=C2C4=NC=CN4C=N3
Peso molecular (g/mol) 275.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.26
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus