Learn More
N6-Cyclopentyladenosine, MedChemExpress
Código de producto. 16490177
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490177 50 mg 50 miligramos
16403808 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16490177 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103181
MedChemExpress N6-Cyclopentyladenosine (CPA) is a selective Adenosine A1 receptor agonist, with Ki values of 2.3 nM, 790 nM and 43 nM for human A1, A2A and A3 receptors, respectively.
N6-Cyclopentyladenosine (CPA) is a selective Adenosine A1 receptor agonist, with Ki values of 2.3 nM, 790 nM and 43 nM for human A1, A2A and A3 receptors, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-Cyclopentyladenosine
CAS 41552-82-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H21N5O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo CPA UK-80882
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (37.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NC4CCCC4)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 335.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.36
Porcentaje de pureza 98.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation