Learn More
N6-Ciclohexiladensina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-Cyclohexyladenosine |
| CAS | 36396-99-3 |
| Fórmula molecular | C16H23N5O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cyclohexyladenosine, N-Cyclohexyladenosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23N5O4/c22-6-10-12(23)13(24)16(25-10)21-8-19-11-14(17-7-18-15(11)21)20-9-4-2-1-3-5-9/h7-10,12-13,16,22-24H,1-6H2,(H,17,18,20)/t10-,12-,13-,16-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NC4CCCCC4)ncnc23 |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-[6-(ciclohexilamino)purina-9-il]-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 349.38 |