Learn More
N6-Cyclohexyladenosine, MedChemExpress
Código de producto. 16493657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493657 50 mg 50 miligramos
16477648 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16493657 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18939
MedChemExpress N6-Cyclohexyladenosine is a selective A1 receptor agonist (EC50 = 8.2 nM).
N6-Cyclohexyladenosine is a selective A1 receptor agonist (EC50 = 8.2 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-Cyclohexyladenosine
CAS 36396-99-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H23N5O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo CHA
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (286.22 mM)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NC4CCCCC4)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 349.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.38
Porcentaje de pureza 99.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation