Learn More
N6-carbobenciloxi-N2,N2-bis(carboximetil)lisina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-Carbobenzyloxy-N2,N2-bis(carboxymethyl)lysine |
| CAS | 209052-01-7 |
| Fórmula molecular | C18 H24 N2 O8 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24N2O8/c21-15(22)10-20(11-16(23)24)14(17(25)26)8-4-5-9-19-18(27)28-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,14H,4-5,8-12H2,(H,19,27)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26) |
| SMILES | OC(=O)CN(CC(=O)O)C(CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[bis(carboximetil)amino]-6-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 396.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.1533 |