Learn More
N6-Carbobenziloxi-N2,N2-bis(carboximetil)-L-lisina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-Carbobenzyloxy-N2,N2-bis(carboxymethyl)-L-lysine |
| CAS | 113231-04-2 |
| Fórmula molecular | C18H24N2O8 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N2,N2-Bis(carboxymethyl)-N6-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24N2O8/c21-15(22)10-20(11-16(23)24)14(17(25)26)8-4-5-9-19-18(27)28-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,14H,4-5,8-12H2,(H,19,27)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)/t14-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)NCCCC[C@H](C(O)=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[bis(carboximetil)amino]-6-(fenilmetoxicarbonilamino)ácido hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 396.39 |