Learn More
Clorhidrato de éster bencílico de N6-carbobenciloxi-L-lisina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-Carbobenzyloxy-L-lysine Benzyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 6366-70-7 |
| Fórmula molecular | C21H27ClN2O4 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | N6-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine Phenylmethyl Ester Hydrochloride, N6-Carbobenzoxy-L-lysine Benzyl Ester Hydrochloride, NSC 88180 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N2O4.ClH/c22-19(20(24)26-15-17-9-3-1-4-10-17)13-7-8-14-23-21(25)27-16-18-11-5-2-6-12-18;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-6-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoato de bencilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 406.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.1659 |