Learn More
N6-Carbobenzoxi-L-lisina N-Carboxianhídrido, TRC
Código de producto. 30364059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30364059 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30364059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1759901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-Carbobenzoxy-L-lysine N-Carboxyanhydride
CAS 1676-86-4
Fórmula molecular C15 H18 N2 O5
Cantidad 1 g
Sinónimo Carbamic acid, N-[(4S)-4-(2,5-dioxo-4-oxazolidinyl)butyl]-, phenylmethyl ester, Carbamic acid, [4-(2,5-dioxo-4-oxazolidinyl)butyl]-, benzyl ester, L- (8CI), Carbamic acid, [4-(2,5-dioxo-4-oxazolidinyl)butyl]-, phenylmethyl ester, (S)- (9CI), N-ε-Benzyloxycarbonyl-L-lysine-N-carboxyanhydride, N6-Benzyloxycarbonyl-L-lysine N-carboxyanhydride, N6-Carbobenzoxy L-lysine N-carboxyanhydride, N6-Carbobenzyloxy-L-lysine N-carboxyanhydride, NCA-N-ε-benzyloxycarbonyl-L-lysine, Nε-Benzyloxycarbonyl-L-lysine N-carboxyanhydride, Nε-Benzyloxycarbonyl-L-lysine carboxyanhydride, Nε-Carbobenzoxylysine N-carboxy anhydride, Nε-Cbz-L-Lysine Nα-carboxyanhydride, Z-L-Lysine N-carboxyanhydride, ε-Benzyloxycarbonyl-L-lysine N-carboxyanhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N2O5/c18-13-12(17-15(20)22-13)8-4-5-9-16-14(19)21-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2,(H,16,19)(H,17,20)/t12-/m0/s1
SMILES O=C(NCCCC[C@@H]1NC(=O)OC1=O)OCc2ccccc2
Nombre IUPAC N-[4-[(4S)-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-4-il]butil]carbamato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 306.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1216