Learn More
Éster fenilmetílico de N6-[bis(4-metoxifenil)metil]-N2-[(fenilmetoxi)carbonil]-L-lisina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-[Bis(4-methoxyphenyl)methyl]-N2-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine Phenylmethyl Ester |
| CAS | 1820794-34-0 |
| Fórmula molecular | C36H40N2O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H40N2O6/c1-41-31-20-16-29(17-21-31)34(30-18-22-32(42-2)23-19-30)37-24-10-9-15-33(35(39)43-25-27-11-5-3-6-12-27)38-36(40)44-26-28-13-7-4-8-14-28/h3-8,11-14,16-23,33-34,37H,9-10,15,24-26H2,1-2H3,(H,38,40)/t33-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(NCCCC[C@H](NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3)c4ccc(OC)cc4 |
| Nombre IUPAC | (2S)-6-[bis(4-metoxifenil)metilamino]-2-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 596.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 596.2886 |