Learn More
N6-(benciloxicarbonil)-L-lisina, TRC
Código de producto. 30330855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330855 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30330855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28622050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-(Benzyloxycarbonyl)-L-lysine
CAS 1155-64-2
Fórmula molecular C14H20N2O4
Cantidad 50 g
Sinónimo N6-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine, N-epsilon-Benzoyloxycarbonyllysine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O4/c15-12(13(17)18)8-4-5-9-16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-6-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoico
Peso molecular (g/mol) 280.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1423