Learn More
N6-Bencil adenosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-Benzyl Adenosine |
| CAS | 4294-16-0 |
| Fórmula molecular | C17 H19 N5 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N5O4/c23-7-11-13(24)14(25)17(26-11)22-9-21-12-15(19-8-20-16(12)22)18-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8-9,11,13-14,17,23-25H,6-7H2,(H,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccccc4)ncnc23 |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-[6-(bencilamino)purin-9-il]-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 357.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.1437 |