Learn More
N6-benzoiladenina, TRC
Código de producto. 30308945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30308945 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30308945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA281768500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-Benzoyladenine
CAS 4005-49-6
Fórmula molecular C12H9N5O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N5O/c18-12(8-4-2-1-3-5-8)17-11-9-10(14-6-13-9)15-7-16-11/h1-7H,(H2,13,14,15,16,17,18)
SMILES O=C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccccc3
Nombre IUPAC N-(7H-purin-6-yl)benzamide
Peso molecular (g/mol) 239.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0807