Learn More
N6-benzoiladenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-Benzoyladenine |
| CAS | 4005-49-6 |
| Fórmula molecular | C12H9N5O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9N5O/c18-12(8-4-2-1-3-5-8)17-11-9-10(14-6-13-9)15-7-16-11/h1-7H,(H2,13,14,15,16,17,18) |
| SMILES | O=C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-(7H-purina-6-il)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 239.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0807 |