Learn More
Thermo Scientific Chemicals N6-Benzoil-5'-O-(4,4'-dimetoxitritil)-2'-fluoro-2'-deoxiadenosina-3'-(2-diisopropilfosforamidita cianoetil), 98 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-fluoro-2'-deoxyadenosine-3'-(2-cyanoethyl diisopropylphosp |
| CAS | 136834-22-5 |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C47H51FN7O7P |
| Número MDL | MFCD12912392 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2r,3r,4r,5r-5-6-benzamido-9h-purin-9-yl-2-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-fluorotetrahydrofuran-3-yl 2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidite, dmt-2'fluoro-da bz phosphoramidite, dmt-2'fluoro-da bz phosphoramidite, configured for abi, dmt-2'fluoro-da bz phosphoramidite, configured for perkinelmer, configured for polygen, 2'-f-bz-ra, dmt-2'fluoro-da bz amidite, 2'-fluoro-n6-bz-5'-o-dmt-2'-da-3'-ce-phosphoramidite, dmt-2'fluoro-da bz phosphoramidite, configured for ??kta r and oligopilot r, n-9-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-2-cyanoethoxy diisopropylamino phosphanyl oxy-3-fluorooxolan-2-yl purin-6-yl benzamide, n-benzoyl-5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-2'-fluoroadenosine 3'-2-cyanoethyl n,n-bis 1-methylethyl phosphoramidite |
| Clave InChI | NZDMBUCNULHYQM-JRJFZAHINA-N |
| SMILES | COC1=CC=C(C=C1)C(O[C@@H]1[C@@H](COP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)O[C@H]([C@@H]1F)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1 |
| Nombre IUPAC | N-{9-[(2R,3R,4R,5R)-4-[bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]-5-[({[bis(propan-2-yl)amino](2-cyanoethoxy)phosphanyl}oxy)methyl]-3-fluorooxolan-2-yl]-9H-purin-6-yl}benzamide |
| Mostrar más |