Learn More
N6-Benzoil-2'-desoxiadenosina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15426249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426249 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15426249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64175.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La N6-Benzoil-2′-deoxiadenosina se utiliza en la formación de oligonucleótidos N-ramificados como subproductos en la síntesis de oligonucleótidos en fase sólida.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente) y metanol (20 mg/ml).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-Benzoyl-2'-deoxyadenosine
CAS 4546-72-9
Color Blanco
Fórmula molecular C17H17N5O4
Número MDL MFCD00009628
Cantidad 5 g
Sinónimo n6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxy-adenosine, n-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n 6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n6-benzoyl-2-deoxyadenosine, adenosine, n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyldeoxyadenosine, n6-benzoyldeoxyadenosine, 6-n-benzoyldeoxyadenosine
Clave InChI PIXHJAPVPCVZSV-LJEKBPCBNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Nombre IUPAC N-[9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]purin-6-il]benzamida
Peso molecular (g/mol) 355.35
PubChem CID 107558
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo