Learn More
N6-[(Alilamino]carbonotioil]lisina-13C6,15N2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-[(Allylamino)carbonothioyl]lysine-13C6,15N2 |
| CAS | 1609243-41-5 |
| Fórmula molecular | C413C6H19N15N2O2S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | AITC-[13C6,15N2]Lys |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19N3O2S/c1-2-6-12-10(16)13-7-4-3-5-8(11)9(14)15/h2,8H,1,3-7,11H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)/t8-/m0/s1/i3+1,4+1,5+1,7+1,8+1,9+1,11+1,13+1 |
| SMILES | S=C(NCC=C)[15NH][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(15N)azanil-6-(prop-2-enilcarbamotioil(15N)amino)(1,2,3,4,5,6-13C6)hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 253.28 |