Learn More
N6-(4-Metaxilbencenosina, TRC
Código de producto. 30457241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457241 5 mg -
30452799 1 mg -
30452547 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5403055MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23666-24-2
Fórmula molecular C18H21N5O5
Peso molecular (g/mol) 387.39
Sinónimo N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]adenosine, N6-(4-Methoxybenzyl)adenosine, N-(p-Methoxybenzyl)-adenosine, N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-adenosine, 6-(4-Hydroxybenzylamino)-9-ß-D-ribofuranosylpurine
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(hidroximetil)-5-[6-[(4-metaxifenil)metilamino]purina-9-il]oxolano-3,4-diol
SMILES COc1ccc(CNc2ncnc3c2ncn3[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]4O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-(4-Methoxybenzyl)adenosine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N5O5/c1-27-11-4-2-10(3-5-11)6-19-16-13-17(21-8-20-16)23(9-22-13)18-15(26)14(25)12(7-24)28-18/h2-5,8-9,12,14-15,18,24-26H,6-7H2,1H3,(H,19,20,21)/t12-,14+,15+,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.1543