Learn More
N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine, MedChemExpress
Descripción
N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine is a inhibitor of platelet aggregation induced in vitro by collagen and their activity range was demonstrated (IC50: 6.77-141 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine |
| CAS | 110505-75-4 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H19N5O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Para-topolin riboside |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.84 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC=C(O)C=C4)O1)O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 373.36 |
| Mostrar más |