Learn More
N6-({[3-(metilsulfinil)propil]amino}carbonotioil)lisina (SFN-Lys), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-(((3-(Methylsulfinyl)propyl)amino)carbonothioyl)lysine (SFN-Lys) |
| CAS | 1211456-38-0 |
| Fórmula molecular | C12 H25 N3 O3 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N6-[[[4-(Methylsulfinyl)butyl]amino]thioxomethyl]-L-lysine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H25N3O3S2/c1-20(18)9-5-4-8-15-12(19)14-7-3-2-6-10(13)11(16)17/h10H,2-9,13H2,1H3,(H,16,17)(H2,14,15,19)/t10-,20?/m0/s1 |
| SMILES | C(NCCCC[C@@H](C(O)=O)N)(NCCCCS(C)=O)=S |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-6-(4-metilsulfinilbutilcarbamotioilamino)hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 323.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.1337 |