Learn More
N6-({[3-(metilsulfinil)propil]amino}carbonotioil)lisina-13C6,15N2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-({[3-(Methylsulfinyl)propyl]amino}carbonothioyl)lysine-13C6,15N2 |
| CAS | 1609243-64-2 |
| Fórmula molecular | C613C6H25N15N2O3S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | SFN-[13C6,15N2]Lys |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H25N3O3S2/c1-20(18)9-5-4-8-15-12(19)14-7-3-2-6-10(13)11(16)17/h10H,2-9,13H2,1H3,(H,16,17)(H2,14,15,19)/t10-,20?/m1/s1/i2+1,3+1,6+1,7+1,10+1,11+1,13+1,14+1 |
| SMILES | S=C(NCCCC[S](C)=O)[15NH][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H]([15NH2])[13C](O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 331.42 |